185914
Furfural
99%
Synonyme(s) :
2-furaldéhyde, Furan-2-carboxaldéhyde
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.31 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
13.5 mmHg ( 55 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
599 °F
Limite d'explosivité
19.3 %
Indice de réfraction
n20/D 1.525 (lit.)
Point d'ébullition
162 °C (lit.)
Pf
−36 °C (lit.)
Densité
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
Clé InChI
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
- methylfuran
- furfuryl alcohol
- tetrahydrofurfuryl alcohol
- tetrahydrofuran
- methyltetrahydrofuran
- dihydropyran
- furoic acid
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup