07-181
Anti-AMPK α-pan Antibody
Upstate®, from rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rat
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRKAA1(5562)
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Rat liver preparation
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1