E-113
Acide cis-5,8,11,14,17-eicosapentaénoïque
500 μg/mL in ethanol, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
Acide timnodonique, EPA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
500 μg/mL in ethanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.4977 (lit.)
Pf
−54-−53 °C (lit.)
Densité
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
Clé InChI
JAZBEHYOTPTENJ-JLNKQSITSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14.0 °C - closed cup