700047P
Avanti
5α,6α-epoxycholestanol-d7
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
cholestanol, 5α,6α-epoxy-d7
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (700047P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit