Principaux documents
Z169617
Supelco
Lampe UV pour Spectroline® série E
output6 W, AC/DC input 120 V AC
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Larg. × L × H
3 1/4 in. × 10 1/4 in. × 2 1/2 in.
Sortie
6 W
Description générale
Peut être employée seule (portative) ou dans les coffrets de visualisation décrits ci-dessus. Les lampes possèdent un tube onde longue (365nm) et un tube onde courte (254nm). Les unités 230V sont CE.
Informations légales
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
Pièce de rechange