Documents
Z169625
Supelco
Lampe UV pour Spectroline® Séries-E
output6 W, AC/DC input 230 V AC
Synonyme(s) :
E-Series Ultraviolet Lamp
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NC.07
Caractéristiques
CSA approved
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Larg. × L × H
3 1/4 in. × 10 1/4 in. × 2 1/2 in.
Sortie
(This product is supplied with an EU plug)
6 W
Description générale
Peut être employée seule (portative) ou dans les coffrets de visualisation décrits ci-dessus. Les lampes possèdent un tube onde longue (365nm) et un tube onde courte (254nm). Les unités 230V sont CE.
Informations légales
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
Pièce de rechange
Réf. du produit
Description
Tarif
Carlos D S Brites et al.
Frontiers in chemistry, 1, 9-9 (2013-01-01)
The continuous decrease on the geometric size of electronic devices and integrated circuits generates higher local power densities and localized heating problems that cannot be characterized by conventional thermographic techniques. Here, a self-referencing intensity-based molecular thermometer involving a di-ureasil organic-inorganic