W412901
1-Hepten-3-ol
≥98%, FG
Synonyme(s) :
Butyl vinyl carbinol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.433 (lit.)
Point d'ébullition
153-156 °C (lit.)
Densité
0.836 g/mL at 20 °C
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; mushroom; fruity; earthy
Chaîne SMILES
CCCCC(O)C=C
InChI
1S/C7H14O/c1-3-5-6-7(8)4-2/h4,7-8H,2-3,5-6H2,1H3
Clé InChI
PZKFYTOLVRCMOA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
128.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
53.8 °C - closed cup