Principaux documents
W336300
Sigma-Aldrich
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
≥96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.18
Numéro FEMA:
3363
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11143
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
7.099
Qualité
Halal
Description
predominantly trans
Essai
≥96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5360 (lit.)
pb
168 °C (lit.)
Densité
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C\C(C)=C\C=C\C(C)=O
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
177.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
80.6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter