Principaux documents
T282529
METHYL 2-[2-(BENZYLAMINO)ETHYL]-3-HYDROXYBUTANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H21NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.328
Numéro MDL:
Autres remarques