Principaux documents
SLW1628/10M
Pyrex® Test tubes with standard ground stoppers
graduated, 10 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1628/10M
10 EA
201,00 €
201,00 €
Disponible pour expédition le28 avril 2025Détails
Changer de vue
10 EA
201,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121700
Nomenclature NACRES :
NB.11
201,00 €
Disponible pour expédition le28 avril 2025Détails
Matériaux
borosilicate glass tube
colorless tube
polyethylene stopper
Joint
joint stopper14/23
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduated
graduations
Push fit
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 1628/10M
D.E. × L
18 mm × 125 mm
Capacité
10 mL
10 mL
Diam. du tube
18 mm
Description générale
  • With white enamel graduations to indicate capacity
  • Pyrex borosilicate glass construction provides excellent resistance to chemical attack and thermal shock
  • Supplied with interchangeable polyethylene stopper
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.