Principaux documents
S580872
ETHYL 2,2-BIS(2-CYANOETHYL)ACETOACETATE
AldrichCPR
S580872-250MG
70,10 €
70,10 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S580872-250MG
70,10 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H16N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.273
Numéro MDL:
70,10 €