C86006
Crotyl alcohol, mixture of cis and trans
96%
Synonyme(s) :
2-Buten-1-ol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.427 (lit.)
Point d'ébullition
121-122 °C (lit.)
Densité
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C\C=C\CO
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h2-3,5H,4H2,1H3/b3-2+
Clé InChI
WCASXYBKJHWFMY-NSCUHMNNSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
93.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34 °C - closed cup