Principaux documents
S503894
DIBUTYLAMINE HYDROHEXAFLUOROPHOSPHATE
AldrichCPR
S503894-250MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Changer de vue
S503894-250MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H20F6NP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.22
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025