Principaux documents
S22714
2,3-DIAMINO-(1,3,4)THIADIAZOL-3-IUM, TOLUENE-4-SULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H12N4O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.349
Numéro MDL:
Autres remarques