Principaux documents
S131814
3-IODO-2,2'-DIMETHOXY-(1,1')BINAPHTHALENYL
AldrichCPR
25MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
25MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C22H17IO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
440.284
Numéro MDL:
29,00 €