Principaux documents
R414751
BENZYL-(1-HEPTYL-OCTYL)-AMINE
AldrichCPR
R414751-50MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
R414751-50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C22H39N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.563
Numéro MDL:
29,00 €