Principaux documents
R110167
METHYL 2-{[(4-CHLORO-3-METHYLPHENOXY)ACETYL]AMINO}-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA[B]THIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18ClNO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.865
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.