Documents
1.10316
Millipore
Fractogel® EMD TMAE Hicap (M)
Synonyme(s) :
Fractogel® EMD TMAE Hicap (M)
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Niveau de qualité
Description
strong anion exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
Stérilité
sterile (Caustic Stable)
Forme
resin
Analyte(s) spécifique(s)
MAbs
Paramètres
180 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Groupe de la matrice active
methacrylate
Taille moyenne des particules
40-90 μm
Capacité
180 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
Température de transition
flash point 35 °C (calculated)
Densité
1.430 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1000 kg/m3
Application(s)
recombinant protein
Technique de séparation
anion exchange
strong anion exchange
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Résine Fractogel® échangeuse d'anions puissante, dotée de la technologie des tentacules et d'un groupe fonctionnel triméthylammoniuméthyle, utilisée pour la purification de protéines et de peptides acides et neutres provenant de diverses sources, l'élimination de l'ADN et des virus, la purification des plasmides, la purification des vaccins, et bien plus encore
Caractéristiques et avantages
Fractogel® EMD TMAE Hicap (M) permet :
  • de capturer efficacement la protéine cible et éliminer les virus, l'ADN et les endotoxines grâce à sa technologie tentaculaire, ce qui donne de meilleurs rendements de production et un haut débit
  • de réduire les coûts d'exploitation et le remplacement des résines grâce à une durabilité prolongée - permettant plusieurs cycles de régénération et de décontamination de la colonne
  • une compatibilité avec une solution de stockage aqueuse d'alcool benzylique à 2,5 % (v/v) contenant 150 mM de NaCl
En raison du comportement de titrage de la résine Fractogel® EMD TMAE Hicap (M), la capacité d'échange d'ions peut être utilisée à un pH compris entre 2 et 12. La séparation des protéines repose sur des interactions électrostatiques réversibles entre les régions chargées négativement de la surface des protéines et le support. La résine Fractogel® EMD TMAE Hicap (M) permet une rétention efficace des protéines lorsque le pH du tampon est supérieur d'environ 1 unité à leur point isoélectrique (pl).
La force de la liaison dépend des éléments suivants :
  • le système tampon
  • la valeur du pH du tampon qui détermine la charge de surface de la protéine
  • la concentration du contre-ion
  • la densité de charge sur le support (capacité de liaison des protéines)
Conditionnement
  • 1.10316.0100 : Résine Fractogel® EMD TMAE Hicap (M), 100 ml
  • 1.10316.0010 : Résine Fractogel® EMD TMAE Hicap (M), 10 ml
  • 1.10316.0500 : Résine Fractogel® EMD TMAE Hicap (M), 500 ml
  • 1.10316.5000 : Résine Fractogel® EMD TMAE Hicap (M), 5 l
Flacon en plastique
Remarque sur l'analyse
Apparence : Suspension trouble, laiteuse, exempte d'impuretés (particules étrangères)
Évaluation au microscope : Particules sphériques uniformes, absence d'agglomérats, absence de fines
Matières extractibles (eau) : ≤ 0,03 %
Cérium : ≤ 1 µg/g
Perte de charge (colonne : DI=1,6 cm, L=10 cm à 5 ml/min) : ≤ 1 bar
Taille de particules (d10) : 37 - 45 µm
Taille de particules (d50) : 48 - 60 µm
Taille de particules (d90) : 63 - 77 µm
Unités formant colonie (DGAT + DMLT) : ≤ 100 UFC/ml
Endotoxines : ≤ 1,00 EU/ml
Capacité d'adsorption protéique (albumine de sérum bovin) : 160 - 200 mg/ml
Test fonctionnel (b:a) : ≤ 0,25
Test fonctionnel : Separation of conalbumin and human serum albumin
Informations légales
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F
Point d'éclair (°C)
35 °C
Articles
A custom-designed cost model is used to explore the economics of vaccine manufacturing across several different modalities including mRNA. The model enables greater process understanding, simulates bottlenecks, and helps to optimize production efficiency.
Influenza vaccines are commonly made using egg-based and cell-based manufacturing strategies. Find step-by-step information on the manufacturing process for each method.
Learn more one the attenuated viral vaccines manufacturing process: cell culture, clarification, nuclease treatment, chromatography, and sterile filtration.
This technical article breaks down the steps of upstream and downstream bioprocessing and formulation of virus-like particle vaccines.
Afficher tout
Contenu apparenté
This technical article breaks down the adenovirus vaccine manufacturing process and provides a case study on developing an accelerated and cost-effective single-use adenoviral vector vaccine.