8.08154
Thionyl chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Thionyl chloride, Sulfurous acid dichloride, Sulfurous oxychloride
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
121 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
324 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
76 °C/1013 hPa
Pf
-104.5 °C
Densité
1.64 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl2OS/c1-4(2)3
Clé InChI
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 4-(sulfinylamino)-1,2,4-triazole by reacting with 4-amino-1,2,4-triazole.
- Isothiazolopyrimidines from aminouracils via cyclization reaction.
- 1,2,6-triazine S-oxides by reacting with diimines via condensation reactions in the presence of pyridine.
- 2-oxo-1,3,2-dioxathianes by condensation reaction with alkane-1,3-diols.
- Cyclic sulfites by reacting with nitroglycols.
- Microporous organic polymers by aldol self-condensation reaction of di and multiacetyl building blocks.
Remarque sur l'analyse
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)