Documents
P40204
Sigma-Aldrich
Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal
99%
Synonyme(s) :
N-(2,2-Diethoxyethyl)phthalimide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
72-74 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(CN1C(=O)c2ccccc2C1=O)OCC
InChI
1S/C14H17NO4/c1-3-18-12(19-4-2)9-15-13(16)10-7-5-6-8-11(10)14(15)17/h5-8,12H,3-4,9H2,1-2H3
Clé InChI
GEFXJJJQUSEHLV-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable