N17513
6-Nitroindazole
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
180-182 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2cn[nH]c2c1
InChI
1S/C7H5N3O2/c11-10(12)6-2-1-5-4-8-9-7(5)3-6/h1-4H,(H,8,9)
Clé InChI
ORZRMRUXSPNQQL-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable