GF42804547
Copper - O.F.H.C.
rod, 25mm, diameter 25.4mm, as drawn, 99.99+%
Synonyme(s) :
Copper, CV007971
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.99%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 428-045-47
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
25 mm × 25.4 mm
pb
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N