GF35470379
Copper - O.F.H.C.
sheet, 100x100mm, thickness 3.0mm, 99.95+%
Synonyme(s) :
Copper, CV003020
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 354-703-79
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
100X100 mm × 3.0 mm
Point d'ébullition
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable