DWK261312304
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube volume (22 mL), straight rim, tube diam. (18 mm) , External Thread
Synonyme(s) :
261312304
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Stérilité
sterile; autoclaved
Caractéristiques
graduations: no
Conditionnement
case of 100 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 261312304
Diam. du tube
(18 mm) , External Thread
Volume du tube
(22 mL)