Documents
CLS564010
Pyrex® volumetric flask, class A with Pyrex® ST stopper
capacity 10 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5640
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
borosilicate glass
long
Taille de l'obturateur
9
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A
closure type ST stopper
Conditionnement
case of 12
Fabricant/nom de marque
Corning 5640-10
tol. measuring range
0.02 mL
Capacité
10 mL
Description générale
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength, 1 and 2 mL sizes are test tube shaped.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Contenu apparenté
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.