SYNF811305N
Synthware™ Volumetric flask, Class A with glass stopper
borosilicate glass 3.3, capacity 5 mL
Synonyme(s) :
Synthware F811305N, measuring flask, graduated flask
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE
borosilicate glass 3.3
Caractéristiques
class A
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech F811305N
Capacité
5 mL
Catégories apparentées
Description générale
Volumetric Flask, Heavy Wall,5mL, Class A, #13 glass stopper
Application
kemetch; synthware; flask; volumetric flask; class a
Caractéristiques et avantages
Organic Chemistry
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.