Principaux documents
95642
Sigma-Aldrich
Diazodimedone
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Diazo-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H10N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
crystals
Pf
105-108 °C
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
CC1(C)CC(=O)C(=[N+]=[N-])C(=O)C1
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-8(2)3-5(11)7(10-9)6(12)4-8/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
DMOYBIUAWCVPLF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable