Documents
790591
Sigma-Aldrich
Oxetane-3-carboxylic acid
Synonyme(s) :
3-Oxetanecarboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(C1COC1)=O
InChI
1S/C4H6O3/c5-4(6)3-1-7-2-3/h3H,1-2H2,(H,5,6)
Clé InChI
UWOTZNQZPLAURK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable