900857
Tributylmethylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥99%, H2O <500 ppm
Synonyme(s) :
Methyltributylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, N 4441-TFSI
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99%
Forme
liquid
Composition
H2O, <500 ppm
Impuretés
≤500 ppm H2O
Pf
27 °C
Densité
1.276 g/cm3
Application(s)
battery manufacturing
InChI
1S/C13H30N.C2F6NO4S2/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-13H2,1-4H3;/q+1;-1
Clé InChI
XALVHDZWUBSWES-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F
Point d'éclair (°C)
110 °C
Les clients ont également consulté
Articles
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.