88298
(±)-Théaspirane
technical, ≥90% (GC)
Synonyme(s) :
2,6,10,10-Tétraméthyl-1-oxaspiro[4.5]déc-6-ène
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Pureté
≥90% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.438 (lit.)
n20/D 1.488
Point d'ébullition
68-72 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1CCC2(O1)C(C)=CCCC2(C)C
InChI
1S/C13H22O/c1-10-6-5-8-12(3,4)13(10)9-7-11(2)14-13/h6,11H,5,7-9H2,1-4H3
Clé InChI
GYUZHTWCNKINPY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup