Principaux documents
773107
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Lys(Boc)-OH
97% (HPLC)
250 MG
486,00 €
1 G
1 320,00 €
486,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
486,00 €
1 G
1 320,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H34N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
482.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
486,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
97% (HPLC)
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]22/D -14.0°, c = 1% in chloroform
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Pf
189-194 °C (decomposition)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Boc
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N([C@@H](CCCCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)(C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C27H34N2O6/c1-27(2,3)35-25(32)28-16-10-9-15-23(24(30)31)29(4)26(33)34-17-22-20-13-7-5-11-18(20)19-12-6-8-14-21(19)22/h5-8,11-14,22-23H,9-10,15-17H2,1-4H3,(H,28,32)(H,30,31)/t23-/m0/s1
Clé InChI
JMBKBGOKNZZJQA-QHCPKHFHSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable