766046
Methyl 4,6-dichloropyridine-2-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
4,6-Dichloro-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 4,6-dichloropicolinate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
78-82 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)n1
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c1-12-7(11)5-2-4(8)3-6(9)10-5/h2-3H,1H3
Clé InChI
MXHPWLMQTZILLL-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable