Documents
762652
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromonaphthalene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H6Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
158-163 °C
Chaîne SMILES 
Brc1ccc2cc(Br)ccc2c1
InChI
1S/C10H6Br2/c11-9-3-1-7-5-10(12)4-2-8(7)6-9/h1-6H
Clé InChI
PJZDEYKZSZWFPX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lukas Lohmeyer et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(26), 5834-5845 (2020-02-06)
New redox-active 1,2,5,6-tetrakis(guanidino)-naphthalene compounds, isolable and storable in the neutral and deep-green dicationic redox states and oxidisable further in two one-electron steps to the tetracations, are reported. Protonation switches on blue fluorescence, with the fluorescence intensity (quantum yield) increasing with