Principaux documents
752614
Sigma-Aldrich
Silicon aluminum oxynitride
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Aluminum silicon nitride oxide, Sialon, Silica aluminum nitride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Al6N6O2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pf
1800 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O1[Al]2N=[Al]N3[Al]=N[Al]4O[Si]13N([Al]=N2)[Al]=N4
InChI
1S/6Al.N2O2Si.4N/c;;;;;;1-5(2,3)4;;;;/q;;;;2*+1;-2;;;;
Clé InChI
UXCKNSFMFVWLRV-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ekstrom, T.; Nygren, M.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 75, 259-259 (1992)
Chen, I. W.; Rosenflanz, A.
Nature, 389, 701-701 (1997)
Bandyopadhyay, S.
J. Eur. Ceram. Soc., 17, 929-929 (1997)