746177
MIBA
96%
Synonyme(s) :
5-Methoxy-2-iodophenylboronic acid
Produits recommandés
Essai
96%
Forme
solid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
202-207 °C
Groupe fonctionnel
iodo
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OB(O)C1=C(I)C=CC(OC)=C1
InChI
1S/C7H8BIO3/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
Clé InChI
XQYAEIDOJUNIGY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Direct Amidation of Carboxylic Acids Catalyzed by ortho-Iodo Arylboronic Acids: Catalyst Optimization, Scope, and Preliminary Mechanistic Study Supporting a Peculiar Halogen Acceleration Effect
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Hall Group explores boronic acid derivatives' applications in reaction development and chemical biology.