Principaux documents
74242
Sigma-Aldrich
Fmoc-Dap(Z)-OH
≥95.0%
Synonyme(s) :
Nα-Fmoc-Nβ-Z-L-2,3-diaminopropionic acid, Fmoc-3-(Z-amino)-L-alanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H24N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥95.0%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](CNC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C26H24N2O6/c29-24(30)23(14-27-25(31)33-15-17-8-2-1-3-9-17)28-26(32)34-16-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h1-13,22-23H,14-16H2,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t23-/m0/s1
Clé InChI
CDAHZCMBWKGJEC-QHCPKHFHSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable