Principaux documents
13609
Sigma-Aldrich
Wang resin
100-200 mesh particle size, extent of labeling: 1.1 mmol/g loading
Synonyme(s) :
p-Alkoxy-benzyl alcohol polymer-bound, p-Alkoxybenzyl alcohol resin, [4-(Hydroxymethyl)phenoxymethyl]polystyrene
5 G
82,40 €
25 G
316,00 €
82,40 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
82,40 €
25 G
316,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
82,40 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
1.1 mmol/g loading
Matrice
crosslinked with 1% DVB
Taille des particules
100-200 mesh
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
alcohol
Description générale
Wang resin also known as p-Alkoxybenzyl alcohol resin, is commonly used as a solid support in the synthesis of peptides.
Application
Wang resin is used as a solid support to obtain cyclotides via solid phase peptide synthesizing method. [1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Synthesis and characterization of Kalata B2 cyclotide (GLPVCGETCFGGTCNTPGCSCTWPICTRD) on wang resin, as solid support
V Deepshikha
Open Journal of Medicinal Chemistry, 10, 46-55 (2020)