Documents
726362
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzyl chloride
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
1-Bromo-4-(chloromethyl)benzene, p-Bromo-α-chlorotoluene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6BrCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.48
Numéro Beilstein :
636506
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
crystals
Pf
37-38 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H6BrCl/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H,5H2
Clé InChI
BSIIGUGKOPPTPZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Amelie Juin et al.
Developmental cell, 51(4), 431-445 (2019-11-02)
Pancreatic ductal adenocarcinoma is one of the most invasive and metastatic cancers and has a dismal 5-year survival rate. We show that N-WASP drives pancreatic cancer metastasis, with roles in both chemotaxis and matrix remodeling. lysophosphatidic acid, a signaling lipid