Documents
718602
Sigma-Aldrich
[(E)-4-(2-Cyano-2-ethoxycarbonylvinyl)phenyl]boronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
(E)-Ethyl 2-cyano-3-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-phenyl]acrylate, 2-Cyano-3-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-phenyl]-acrylic acid ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H22BNO4
Poids moléculaire :
327.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
104-108 °C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)\C(=C\c1ccc(cc1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C#N
InChI
1S/C18H22BNO4/c1-6-22-16(21)14(12-20)11-13-7-9-15(10-8-13)19-23-17(2,3)18(4,5)24-19/h7-11H,6H2,1-5H3/b14-11+
Clé InChI
DNALFJBPPFISJQ-SDNWHVSQSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable