Documents
715174
Sigma-Aldrich
Copper(I) 3-methylsalicylate
Synonyme(s) :
CuMeSal, [2-(Hydroxy-κO)-3-methylbenzoato-κO]copper
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7CuO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: copper
reagent type: catalyst
Pf
290-292 °C
Chaîne SMILES 
[Cu+].Cc1cccc(C([O-])=O)c1O
InChI
1S/C8H8O3.Cu/c1-5-3-2-4-6(7(5)9)8(10)11;/h2-4,9H,1H3,(H,10,11);/q;+1/p-1
Clé InChI
CPPQOSMKJDPRID-UHFFFAOYSA-M
Application
Catalyst for:
  • Carbon-carbon bond formation
  • Oxidative arylthiation
  • Reductive cross-coupling
  • Oxidation reactions
  • Reductive amination
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable