Key Documents
678554
Sigma-Aldrich
Allenyl boronic acid pinacol ester
95%
Synonyme(s) :
2-Allenyl-4,4,5,5-tetramethyl(1,3,2)-dioxaborolane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H15BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.459
Densité
0.9237 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)C=C=C
InChI
1S/C9H15BO2/c1-6-7-10-11-8(2,3)9(4,5)12-10/h7H,1H2,2-5H3
Clé InChI
CJAOMXUZZONOSD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65.6 °C - closed cup