Principaux documents
673145
Sigma-Aldrich
3-Methyl-4-(methylthio)phenol
97%
Synonyme(s) :
4-(Methylthio)-m-cresol, 3-Methyl-4-(methylthio)phenol, MTMC
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H10OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Forme
solid
Pf
56-60 °C
Groupe fonctionnel
thioether
Chaîne SMILES 
CSc1ccc(O)cc1C
InChI
1S/C8H10OS/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)10-2/h3-5,9H,1-2H3
Clé InChI
VKALYYFVKBXHTF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Lei Chen et al.
IEEE transactions on medical imaging, 37(8), 1775-1787 (2018-07-12)
The O6-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT) promoter methylation and isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) mutation in high-grade gliomas (HGG) have proven to be the two important molecular indicators associated with better prognosis. Traditionally, the statuses of MGMT and IDH1 are obtained via surgical
Youhong Ai et al.
Journal of chromatography. A, 1407, 52-57 (2015-07-15)
A nanostructural polyaniline-poly(propylene oxide) (PANI-PPO) composite coating was electrochemically synthesized on a stainless steel wire, by using acidic ionic liquid 1-sulfobutyl-3-methylimidazolium hydrosulfate as supporting electrolyte. The coating showed strong hydrophobicity and allowed for the direct immersion solid-phase microextraction of carbamate