Documents
M54503
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)aniline
97%
Synonyme(s) :
4-(Methylmercapto)aniline, 4-Aminothioanisole
About This Item
Formule linéaire :
CH3SC6H4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.22
Numéro Beilstein :
774506
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.639 (lit.)
Point d'ébullition
272-273 °C (lit.)
Densité
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CSc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9NS/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,8H2,1H3
Clé InChI
YKFROQCFVXOUPW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter