Principaux documents
648965
Sigma-Aldrich
4-Acetyl-N-(4-methoxybenzylidene)aniline
97%
Synonyme(s) :
1-(4-(((4-Methoxyphenyl)methylene)amino)phenyl)ethanone, 4′-((4-Methoxybenzylidene)amino)acetophenone
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CH=NC6H4COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
122-124 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)\C=N\c2ccc(cc2)C(C)=O
InChI
1S/C16H15NO2/c1-12(18)14-5-7-15(8-6-14)17-11-13-3-9-16(19-2)10-4-13/h3-11H,1-2H3/b17-11+
Clé InChI
NTBVIRZMEMSQEJ-GZTJUZNOSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves