615366
Vitamin E acetate-(trimethyl-d9)
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
2RS,4′RS,8′RS-O-Acetyl-α-tocopherol-d9 (5,7,8-tri(methyl-d3))
About This Item
Produits recommandés
Description
8 isomer mix
Niveau de qualité
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Point d'ébullition
224 °C/0.3 mmHg (lit.)
Changement de masse
M+9
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])c1c2CC[C@@](C)(CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)Oc2c(c(c1OC(C)=O)C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22?,23?,31-/m1/s1/i5D3,6D3,7D3
Clé InChI
ZAKOWWREFLAJOT-JTMQEPRKSA-N
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable