Documents
900373
Sigma-Aldrich
α-Tocopherol-(trimethyl-13C3 phenyl)
≥99 atom % 13C, ≥96% (CP)
Synonyme(s) :
Vitamin E-(trimethyl-13C3 phenyl)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C3C26H50O2
Poids moléculaire :
433.68
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥96% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Couleur
yellow to brown
Changement de masse
M+3
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCCC1(C)CCC2=C([13CH3])C(O)=C([13CH3])C([13CH3])=C2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29?/m1/s1/i5+1,6+1,7+1
Clé InChI
GVJHHUAWPYXKBD-QCGFVVDUSA-N
Catégories apparentées
Application
α-Tocopherol-(trimethyl-13C3 phenyl) or vitamin E-(trimethyl-13C3 phenyl) can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F
Point d'éclair (°C)
110 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1