Principaux documents
592137
Sigma-Aldrich
2′,4′-Dimethoxypropiophenone
97%
About This Item
Formule linéaire :
(H3CO)2C6H3COCH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
76-80 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(=O)c1ccc(OC)cc1OC
InChI
1S/C11H14O3/c1-4-10(12)9-6-5-8(13-2)7-11(9)14-3/h5-7H,4H2,1-3H3
Clé InChI
MIAQBCIDZSELDU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable