219477
Cdk4 Inhibitor II, NSC 625987
The Cdk4 Inhibitor II, NSC 625987, also referenced under CAS 141992-47-4, controls the biological activity of Cdk4. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
Cdk4 Inhibitor II, NSC 625987, 1,4-Dimethoxyacridine-9(10H)-thione
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
brown
Solubilité
ethanol: 2.5 mg/mL
DMSO: 25 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C15H13NO2S/c1-17-11-7-8-12(18-2)14-13(11)15(19)9-5-3-4-6-10(9)16-14/h3-8H,1-2H3,(H,16,19)
Clé InChI
KFAKESMKRPNZTM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
CDK4/D1
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3