Documents
567507
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-5-methylphenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
5-Methyl-2-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H3CH3OCH3B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
≥95%
Forme
solid
Pf
92-97 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C8H11BO3/c1-6-3-4-8(12-2)7(5-6)9(10)11/h3-5,10-11H,1-2H3
Clé InChI
CSVKZOZMPSRLTC-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Coupling reactions
  • Preparation of selective quinazolinyl-phenol inhibitors of CHK1 as potential antitumors and radioprotectants
  • Rh-catalyzed asymmetric arylation of aldehydes
  • Stereoselective hydroarylation reactions
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable