Principaux documents
565652
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Synonyme(s) :
2-Methyl-4-fluorophenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CH3)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
191-196 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(F)ccc1B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
Clé InChI
IQMLIVUHMSIOQP-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Tandem palladium-catalyzed Suzuki cross-coupling and cyclization reactions
  • Suzuki-Miyaura reactions
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable